Ammoniakvand 25%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Om denne vare
Synonymer: Ammoniak
- CAS nummer:1336-21-6
- Formel:NH₃
- MDL nummer:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Kogende Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–60…–57,5 °C
- Tæthed:0,907 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-647-6
- FN:2672
- ADR:8,III
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Ammoniak
- CAS nummer:1336-21-6
- Formel:NH₃
- MDL nummer:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Kogende Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–60…–57,5 °C
- Tæthed:0,907 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-647-6
- FN:2672
- ADR:8,III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Emballageoplysninger
P20_VWRC21191.364_SPEC_EN.pdf P20_VWRC21191.450_SPEC_EN.pdf spec_VWRC21191.364 spec_VWRC21191.364 spec_VWRC21191.450
Produktspecifikation
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 24 - 26 %