Orders LinkContactUsLinkComponent
Saltsyre 25%
Saltsyre 25%
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Saltsyre 25%
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS nummer:7647-01-0
  • Formel:HCl
  • MDL nummer:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Kogende Pt:110 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–30 °C
  • Tæthed:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-595-7
  • FN:1789
  • ADR:8,II
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6331.1
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6331.3
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6331.2
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6331.4