Orders LinkContactUsLinkComponent
Eddikesyre 60%
Eddikesyre 60%
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Eddikesyre 60%
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Eddikesyre 60%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL nummer:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-580-7
  • FN:2790
  • ADR:8,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L
    Specifikationer:
    Marketsource