Orders LinkContactUsLinkComponent
Eddikesyre 50%
Eddikesyre 50%
Plastic bottle, 5 L
Katalog # 20123.363
Ætsende
Leverandør:   VWR Chemicals
Eddikesyre 50%
Katalog # 20123.363
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  64-19-7
Eddikesyre 50%
Eddikesyre 50%
Plastic bottle, 5 L
CAS nummer:  64-19-7
Price
1.000,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL nummer:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Tæthed:1,06
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-580-7
  • FN:2790
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    49.5 - 50.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    5 L
Specifikationer