Orders LinkContactUsLinkComponent
Oxalsyre standard solution 0.1 N
Oxalsyre standard solution 0.1 N
Certifikater
Oxalsyre standard solution 0.1 N
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethanedioic acid
  • CAS nummer:144-62-7
  • Formel:C₂H₂O₄
  • MDL nummer:MFCD00002573
  • Molecular Weight:90.04 g/mol
  • Tæthed:1 g/cm³
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-634-3
  • ADR:8,III
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless Solution
  • Strength:
    0.0998 to 0.1002 N (20 °C)
  • Melting point:
    116 to 119 °C
  • GC:
    ≥96.0 %
  • NMR (1H-NMR):
    Consistent with structure
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 367,00 kr
    367,00 kr
    1 * 1 L
       367,00 kr
  • Plastic bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 698,00 kr
    698,00 kr
    1 * 2,5 L
       698,00 kr