Orders LinkContactUsLinkComponent
Linolsyre 60% tech.
Linolsyre 60% tech.
Linolsyre 60% tech.
Certifikater
Linolsyre 60% tech.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  • CAS nummer:60-33-3
  • Formel:C₁₈H₃₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00064241
  • Molecular Weight:280.45 g/mol
  • Kogende Pt:229…230 °C (16 mmHg)
  • Smeltende Pt:–5 °C
  • Tæthed:0,9 g/cm³
  • Flash Pt:>112 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-470-9
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≤3 % C18 (sat.)
  • Acid value:
    195 to 205 mg KOH/g
  • Iodine value:
    130 to 148 g I2/100 g
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 585,00 kr
    585,00 kr
    1 * 500 g
       585,00 kr
  • Plastic drum
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.960,00 kr
    1.960,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.960,00 kr