Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-2-Nonanol
(±)-2-Nonanol
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ROTH9067.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
(±)-2-Nonanol
Katalog # ROTH9067.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  628-99-9
(±)-2-Nonanol
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  628-99-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
  • CAS nummer:628-99-9
  • Formel:C₉H₂₀O
  • MDL nummer:MFCD00004593
  • Molecular Weight:144.26 g/mol
  • Kogende Pt:193 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–35 °C
  • Tæthed:0,831 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:211-065-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g