Orders LinkContactUsLinkComponent
Styren stabilised, Supelco®
Styren stabilised, Supelco®
Glass bottle for solids, 250 mg
Katalog # 45993-250MG
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
Styren stabilised, Supelco®
Katalog # 45993-250MG
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  100-42-5
Styren stabilised, Supelco®
Styren stabilised, Supelco®
Glass bottle for solids, 250 mg
CAS nummer:  100-42-5
Price
414,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
  • CAS nummer:100-42-5
  • Formel:C₈H₈
  • MDL nummer:MFCD00008612
  • Molecular Weight:104.15 g/mol
  • Merck Index:13,08944
  • Kogende Pt:145,2 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–31 °C
  • Tæthed:0,906 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:31 °C
  • FN:2055
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:202-851-5
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 mg