Mælkesyre
Glass bottle, 100 ml
Katalog # RESERES9006L-A101X
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: DL-Mælkesyre
- CAS nummer:598-82-3
- Formel:H₃CCH(OH)COOH
- MDL nummer:MFCD00004520
- Molecular Weight:90.08 g/mol
- Merck Index:13,05351
- Kogende Pt:122 °C (20 hPa)
- Smeltende Pt:16,8 °C
- Tæthed:1,357 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:113 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:209-954-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 ml