(±)-Linalool, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
- CAS nummer:78-70-6
- Formel:C₁₀H₁₈O
- MDL nummer:MFCD00008906
- Molecular Weight:154.25 g/mol
- Merck Index:13,05517
- Kogende Pt:199 °C (1013 hPa)
- Tæthed:0,87 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Flash Pt:75 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:201-134-4
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 mL