Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-Linalool
(±)-Linalool
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ROTH5201.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
(±)-Linalool
Katalog # ROTH5201.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  78-70-6
(±)-Linalool
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  78-70-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
  • CAS nummer:78-70-6
  • Formel:C₁₀H₁₈O
  • MDL nummer:MFCD00008906
  • Molecular Weight:154.25 g/mol
  • Merck Index:13,05517
  • Kogende Pt:199 °C (1013 hPa)
  • Tæthed:0,87 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:75 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-134-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g