Orders LinkContactUsLinkComponent
Tannin
Tannin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # SERA35753.01
Marketsource
Leverandør:   Serva
Tannin
Katalog # SERA35753.01
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  1401-55-4
Tannin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  1401-55-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Gallotannin, Tannin
  • CAS nummer:1401-55-4
  • Formel:C₇₆H₅₂O₄₆
  • MDL nummer:MFCD00066397
  • Molecular Weight:1701.2 g/mol
  • Merck Index:12,09221
  • Smeltende Pt:218…219 °C
  • Tæthed:>1 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:199 °C
  • EINECS:215-753-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer