Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
1
Katalog # CAYM400035-1
Leverandør:   Cayman Chemical
Tween® 20 (Polysorbate)
Katalog # CAYM400035-1
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
1
CAS nummer:  9005-64-5
Price
155,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Tæthed:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-018-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1
Specifikationer