Polysorbat 20
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Om denne vare
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synonymer: Sorbitanmonolaurat, ethoxyleret
- CAS nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL nummer:MFCD00165986
- Kogende Pt:>100 °C
- Tæthed:1,105
- Flash Pt:>110 °C (230 °F)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:500-018-3
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synonymer: Sorbitanmonolaurat, ethoxyleret
- CAS nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL nummer:MFCD00165986
- Kogende Pt:>100 °C
- Tæthed:1,105
- Flash Pt:>110 °C (230 °F)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:500-018-3