Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Tween® 80
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ROTH4859.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Tween® 80
Katalog # ROTH4859.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  9005-65-6
Tween® 80
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  9005-65-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9005-65-6
  • MDL nummer:MFCD00082107
  • Merck Index:13,07664
  • Kogende Pt:∼100 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–21 °C
  • Tæthed:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>149 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-019-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g