Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
10
Katalog # DG014
Leverandør:   G-Biosciences
Tween® 80
Katalog # DG014
Leverandør:  G-Biosciences
CAS nummer:  9005-65-6
Tween® 80
10
CAS nummer:  9005-65-6
Price
2.650,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9005-65-6
  • MDL nummer:MFCD00082107
  • Merck Index:13,07664
  • Kogende Pt:∼100 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–21 °C
  • Tæthed:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>149 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-019-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10