Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyd
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Paraformaldehyd
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Polyoxymethylene
  • CAS nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL nummer:MFCD00133991
  • Merck Index:13,07096
  • Kogende Pt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Smeltende Pt:123 °C
  • Tæthed:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:70 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2213
  • ADR:4.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource