Kanadabalsam
Glass bottle, 100 ml
Katalog # SERA26896.02
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:8007-47-4
- MDL nummer:MFCD00132800
- Merck Index:13,00948
- Tæthed:0,915 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:62 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-362-2
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 ml