Orders LinkContactUsLinkComponent
Kanadabalsam
Kanadabalsam
Glass bottle, 100 ml
Katalog # SERA26896.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Kanadabalsam
Katalog # SERA26896.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  8007-47-4
Kanadabalsam
Glass bottle, 100 ml
CAS nummer:  8007-47-4
Price
507,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:8007-47-4
  • MDL nummer:MFCD00132800
  • Merck Index:13,00948
  • Tæthed:0,915 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:62 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-362-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 ml