Orders LinkContactUsLinkComponent
Kanadabalsam, TECHNICAL
Kanadabalsam, TECHNICAL
Glass bottle, 100 g
Katalog # 21776.183
Leverandør:   VWR Chemicals
Kanadabalsam, TECHNICAL
Katalog # 21776.183
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  8007-47-4
Kanadabalsam, TECHNICAL
Kanadabalsam, TECHNICAL
Glass bottle, 100 g
CAS nummer:  8007-47-4
Price
2.440,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:8007-47-4
  • MDL nummer:MFCD00132800
  • Merck Index:13,00948
  • Tæthed:0,915 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:62 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-362-2
  • FN:1993
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Identification:
    Passes test
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 g