Orders LinkContactUsLinkComponent
Gummi arabicum
Gummi arabicum
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH4159.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Gummi arabicum
Katalog # ROTH4159.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  9000-01-5
Gummi arabicum
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  9000-01-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Acacia, Acacia gum
  • CAS nummer:9000-01-5
  • MDL nummer:MFCD00081264
  • Tæthed:1,35 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>250 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-519-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer