Orders LinkContactUsLinkComponent
Stivelse (from corn)
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Stivelse (from corn)
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Stivelse (from corn)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9005-25-8
  • Formel:(C₆H₁₀O₅)n
  • MDL nummer:MFCD00082026
  • Molecular Weight:162.14 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-679-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource