Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose
Agarose
Glass bottle, 2 mL
Katalog # VECTSA-5010-2
Leverandør:   Vector Laboratories
Agarose
Katalog # VECTSA-5010-2
Leverandør:  Vector Laboratories
CAS nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle, 2 mL
CAS nummer:  9012-36-6
Price
2.580,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9012-36-6
  • MDL nummer:MFCD00081294
  • Smeltende Pt:60…90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-731-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2 mL
Specifikationer