Agarose
Glass bottle, 2 mL
Katalog # VECTSA-5010-2
Leverandør: Vector Laboratories
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:9012-36-6
- MDL nummer:MFCD00081294
- Smeltende Pt:60…90 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-731-8
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:2 mL