Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose
Agarose
Plastic bottle for solids, 100 g
Katalog # USBIA1030
Leverandør:   US Biological
Agarose
Katalog # USBIA1030
Leverandør:  US Biological
CAS nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Plastic bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  9012-36-6
Price
1.310,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9012-36-6
  • MDL nummer:MFCD00081294
  • Smeltende Pt:60…90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-731-8
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    100 g