Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # SHETIB70042
Leverandør:   IBI SCIENTIFIC
Agarose
Katalog # SHETIB70042
Leverandør:  IBI SCIENTIFIC
CAS nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 500 g
CAS nummer:  9012-36-6
Price
19.850,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9012-36-6
  • MDL nummer:MFCD00081294
  • Smeltende Pt:60…90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-731-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer