Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose
Agarose
Marketsource
Leverandør:   Serva
Agarose
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Agarose
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9012-36-6
  • MDL nummer:MFCD00081294
  • Smeltende Pt:60…90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-731-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.837,04 kr
    1.837,04 kr
    1 * 5 g
       1.837,04 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource