Agarose
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:9012-36-6
- MDL nummer:MFCD00081294
- Smeltende Pt:60…90 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-731-8
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:9012-36-6
- MDL nummer:MFCD00081294
- Smeltende Pt:60…90 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-731-8
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource