Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose
Marketsource
Leverandør:   Serva
Agarose
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Agarose
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9012-36-6
  • MDL nummer:MFCD00081294
  • Smeltende Pt:60…90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-731-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource