Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH5210.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Agar
Katalog # ROTH5210.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  9002-18-0
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  9002-18-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS nummer:9002-18-0
  • MDL nummer:MFCD00081288
  • Merck Index:13,00184
  • Smeltende Pt:90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-658-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g
Specifikationer