Agar
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Agar Agar
- CAS nummer:9002-18-0
- MDL nummer:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Smeltende Pt:90 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-658-1
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Agar Agar
- CAS nummer:9002-18-0
- MDL nummer:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Smeltende Pt:90 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-658-1
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource