Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:3810-74-0
- Formel:C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
- MDL nummer:MFCD00037023
- Molecular Weight:1457.4 g/mol
- Merck Index:12,08983
- Smeltende Pt:250 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:223-286-0
- FN:2811
- ADR:6.1,III
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:3810-74-0
- Formel:C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
- MDL nummer:MFCD00037023
- Molecular Weight:1457.4 g/mol
- Merck Index:12,08983
- Smeltende Pt:250 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:223-286-0
- FN:2811
- ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource