ContactUsLinkComponent
Gentamicin sulfat 50 mg/ml i vandigopløsning, steril filtreret, Millipore®
Gentamicin sulfat 50 mg/ml i vandigopløsning, steril filtreret, Millipore®
Catalog # 345815-20ML
CAS Number:  
Gentamicin sulfat 50 mg/ml i vandigopløsning, steril filtreret, Millipore®
Catalog # 345815-20ML
CAS Number:  
Specifications
  • Pakn:
    20 mL
  • Seq:
    2305
Specifications
About this item
 :
CAS Number:1405-41-0
MDL Number:MFCD00270181