Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Fructose ≥99%
D(-)-Fructose ≥99%
D(-)-Fructose ≥99%
Certifikater
D(-)-Fructose ≥99%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 57-48-7 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Odour: Odourless Melting Point: ca 105-110° Beilstein Reference: 1239004 Merck Reference: 14,4273 Optical Rotation: -89° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00148910
Synonymer:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS nummer:57-48-7
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL nummer:MFCD00148910
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:14,4273
  • Kogende Pt:552 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:∼ 105…110 °C
  • Tæthed:1,59
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-333-3
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 409,00 kr
    409,00 kr
    1 * 250 g
       409,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A17718.30
  • Glass bottle for solids
    1.000 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 g
    1 * 1.000 g - 892,00 kr
    892,00 kr
    1 * 1.000 g
       892,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A17718.0B
  • Glass bottle for solids
    5.000 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 g
    1 * 5.000 g - 3.100,00 kr
    3.100,00 kr
    1 * 5.000 g
       3.100,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    A17718.0I