Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose
Marketsource
Leverandør:   Serva
D(+)-Xylose
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
D(+)-Xylose
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:58-86-6
  • Formel:C₅H₁₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00151475
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • Merck Index:13,10142
  • Kogende Pt:331 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:154 °C
  • Tæthed:1,525 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-400-7
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource