Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Marketsource
Leverandør:   Serva
D(+)-Galactose
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
D(+)-Galactose
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS nummer:59-23-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL nummer:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:13,04356
  • Kogende Pt:527 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:163…169 °C
  • Tæthed:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-416-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 784,10 kr
    784,10 kr
    1 * 500 g
       784,10 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource