D(+)-Galactose, Millipore®
Glass bottle for solids, 100 g
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
D(+)-Galactose, Millipore®
Katalog # 3455-100
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS nummer: 59-23-4
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS nummer:59-23-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL nummer:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck Index:13,04356
- Kogende Pt:527 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:163…169 °C
- Tæthed:1,5 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-416-4
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:100 g