Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Galactose 99+%
D(+)-Galactose 99+%
D(+)-Galactose 99+%
Certifikater
D(+)-Galactose 99+%
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS nummer:59-23-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL nummer:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:13,04356
  • Kogende Pt:527 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:165…168 °C
  • Tæthed:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-416-4
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.3 % (K.F.)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 % (on dry substance)
  • Solubility:
    (10 % in water) Clear colorless
  • HPLC:
    ≥99.0 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +78° to +81.5° (20°C, 589 nm) (c=10, water, NH3) (after 30 minutes, on dry substance)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 589,00 kr
    589,00 kr
    1 * 100 g
       589,00 kr
  • Plastic bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.040,00 kr
    2.040,00 kr
    1 * 500 g
       2.040,00 kr
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 3.970,00 kr
    3.970,00 kr
    1 * 1 kg
       3.970,00 kr
  • Plastic drum
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 14.050,00 kr
    14.050,00 kr
    1 * 5 kg
       14.050,00 kr
  • Fibre drum
    25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 46.980,00 kr
    46.980,00 kr
    1 * 25 kg
       46.980,00 kr