Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Hydrogenchlorid-D1
Hydrogenchlorid-D1 20% in D₂O (99.5% D) (Isotopic)
Hydrogenchlorid-D1 20% in D₂O (99.5% D) (Isotopic)
Hydrogenchlorid-D1 20% in D₂O (99.5% D) (Isotopic)
CAMBDLM-2-50
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Hydrogenchlorid-D1 20% in D₂O (99.5% D) (Isotopic)
CAMBDLM-2-50
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Pakning:
Glass bottle for solids
Pakn:
50 g
Seq:
3368
:
:
37.45
:
1,189 g/cm³ (20 °C)
:
Stue temperatur
:
231-715-8
:
1789
:
8,II
:
GHS07
:
7698-05-7
:
DCl
:
MFCD00044642