Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Sucrose
D(+)-Sucrose
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
D(+)-Sucrose
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
D(+)-Sucrose
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • CAS nummer:57-50-1
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL nummer:MFCD00006626
  • Molecular Weight:342.3 g/mol
  • Merck Index:13,08966
  • Smeltende Pt:169…170 °C
  • Tæthed:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-334-9
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource