Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzalkoniumchlorid
Benzalkoniumchlorid
Ætsende
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Serva
Benzalkoniumchlorid
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Benzalkoniumchlorid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
  • CAS nummer:63449-41-2
  • Formel:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
  • MDL nummer:MFCD00145757
  • Smeltende Pt:29…34 °C
  • Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:264-151-6
  • FN:2923
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Plastic bottle
    10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L
    Specifikationer:
    Marketsource