Benzalkoniumchlorid
Glass bottle for solids, 500 mg
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
- CAS nummer:63449-41-2
- Formel:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
- MDL nummer:MFCD00145757
- Smeltende Pt:29…34 °C
- Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:264-151-6
- FN:2923
- ADR:8,III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:500 mg
- Cat. No.:PROOMM0224.00