Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzalkoniumchlorid
Benzalkoniumchlorid
Ætsende
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Benzalkoniumchlorid
Certifikater
Benzalkoniumchlorid
Benzalkoniumchlorid
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Synonymer:  Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider
  • CAS nummer:63449-41-2
  • Formel:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
  • MDL nummer:MFCD00145757
  • Merck Index:14,1059
  • Smeltende Pt:29…34 °C
  • Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:264-151-6
  • FN:2923
  • ADR:8,III