Chloroform-D1 (99.8% D) +0.05% V/V TMS til NMR spektroskopi
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Certifikater
Om denne vare
CAS nummer:865-49-6
:
Formel:CDCl₃
MDL nummer:MFCD00000827
:120.38 g/mol
Kogende Pt:60,8 °C (1013 hPa)
Tæthed:1,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur:Køleskab
EINECS:212-742-4
FN:1888
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
Frequently Bought Together