Orders LinkContactUsLinkComponent
Tungsten
Tungsten
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Katalog # ELTA90220.2500
Leverandør:   ELTRA
Tungsten
Katalog # ELTA90220.2500
Leverandør:  ELTRA
CAS nummer:  7440-33-7
Tungsten
Glass bottle for solids, 2,5 kg
CAS nummer:  7440-33-7
Price
5.790,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7440-33-7
  • Formel:W
  • MDL nummer:MFCD00011461
  • Molecular Weight:183.84 g/mol
  • Merck Index:12,09945
  • Kogende Pt:5660 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:3410 °C
  • Tæthed:19 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-143-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    2,5 kg