Orders LinkContactUsLinkComponent
Zink
Zink
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTHAE99.3
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Zink
Katalog # ROTHAE99.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7440-66-6
Zink
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  7440-66-6
Price
989,46 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7440-66-6
  • Formel:Zn
  • MDL nummer:MFCD00011291
  • Molecular Weight:65.39 g/mol
  • Merck Index:12,10255
  • Kogende Pt:908 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:420 °C
  • Tæthed:7,14 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-175-3
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg