Grafit, powder, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Om denne vare
- CAS nummer:7782-42-5
- Formel:C
- MDL nummer:MFCD00144065
- Molecular Weight:12.01 g/mol
- Merck Index:12,04560
- Smeltende Pt:3827 °C
- Tæthed:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:7782-42-5
- Formel:C
- MDL nummer:MFCD00144065
- Molecular Weight:12.01 g/mol
- Merck Index:12,04560
- Smeltende Pt:3827 °C
- Tæthed:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerP20_VWRC24489.363_SPEC_EN.pdf spec_VWRC24489.363 spec_VWRC24489.363 spec_VWRC24489.460
Product specification
VWR® for Drying and Filtration
Product Literature
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test