Orders LinkContactUsLinkComponent
Grafit
Grafit
1
Katalog # PERC04972433
Leverandør:   PerkinElmer
Grafit
Katalog # PERC04972433
Leverandør:  PerkinElmer
CAS nummer:  7782-42-5
CAS nummer:  7782-42-5
Price
124,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7782-42-5
  • Formel:C
  • MDL nummer:MFCD00144065
  • Molecular Weight:12.01 g/mol
  • Merck Index:12,04560
  • Smeltende Pt:3827 °C
  • Tæthed:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1
Specifikationer