Orders LinkContactUsLinkComponent
Aluminium
Aluminium
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # PROOLGC2612
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Aluminium
Katalog # PROOLGC2612
CAS nummer:  7429-90-5
Aluminium
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS nummer:  7429-90-5
Price
5.900,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  Aluminum
  • CAS nummer:7429-90-5
  • Formel:Al
  • MDL nummer:MFCD00134029
  • Molecular Weight:26.98 g/mol
  • Merck Index:13,00321
  • Kogende Pt:2327 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:660 °C
  • Tæthed:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-072-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 mg