Bridge electrolyte
Bridge electrolyte, 1 mol/l KNO3, 250 ml bottle, 250 mL
Leverandør: Mettler - Toledo
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:250 mL
- Beskrivelse:Bridge electrolyte, 1 mol/l KNO3, 250 ml bottle