Racks til cryobokse
Leverandør: TENAK
Gå til:
Om denne vare
Rustfrit stål, udtrækshylde.
- Glidende skuffer
- Kan bruges til alle fryser mærker
- Til bokse 130mm høje
For upright freezers. The racks are specially designed for use with boxes for centrifuge tubes. Boxes with exterior dimensions up to H×W 132×137 mm, the length can in principle be as long as the shelf.
Bestillingsoplysninger: Leveres uden cryobokse
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rustfrit stål, udtrækshylde.
- Glidende skuffer
- Kan bruges til alle fryser mærker
- Til bokse 130mm høje
For upright freezers. The racks are specially designed for use with boxes for centrifuge tubes. Boxes with exterior dimensions up to H×W 132×137 mm, the length can in principle be as long as the shelf.
Bestillingsoplysninger: Leveres uden cryobokse
Product Family Options
Produktinformation
- RumCryobox højdeB×D×H udv.TilgængelighedPrice