Orders LinkContactUsLinkComponent
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
   Sustainable Options Available
Supplier:   Ansell
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
Supplier:  Ansell
   Sustainable Options Available
Certificates
Handsker, nitril, Kimtech™ Sterling™
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Den nye anvendelse af syntetisk nitrilpolymer gør det muligt at fremstille handskespidser med fremragende slidstyrke i en tykkelse på kun 0,09 mm. Lavere handskevægt og dermed mindre affaldsmængde.
Hanskens patenterede fysiske egenskaber giver latex pasform og fornemmelse, mens de giver den kemiske og mekaniske beskyttelse af nitril.
  • Contain no natural rubber latex reducing the potential for Type I glove-associated reactions
  • Textured fingertips enhance wet and dry grip, with enhanced tactile sensitivity
  • Stronger than latex with better protection against a wide range of chemicals including cytotoxic drugs
  • Beaded cuffs for added strength and ease in donning
  • Reduced storage - up to 50% more gloves in a box than conventional boxed gloves
  • Virus protection according to ISO 16604 procedure B:2004
  • Anti-static tested, meeting the requirements defined in EN 1149-5
Handskens patenterede fysiske egenskaber giver samme pasform og følelse som latex, samtidig med at den har nitrilhandskens kemiske og mekaniske beskyttelse.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Food contact approved
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4831
  • 112-4832
  • 112-4833
  • 112-4834
  • Environmentally Preferable:
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Latex/latex-fri:
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Manchet:
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Manchet tykkelse:
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • 0,06 mm
  • Finger tykkelse:
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • Håndflade tykkelse:
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • Trækstyrke:
  • 42 / 38 MPa
  • 42 / 38 MPa
  • 42 / 38 MPa
  • 42 / 38 MPa
  • Ultimativ forlængelse:
  • 650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)
  • 650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)
  • 650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)
  • 650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)
  • EN norm:
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Godkendt til fødevarekontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Pakket
    Availability
    Price
  • XS
    grå
    240 mm
    150/box
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 150 Items
    1 * 150 Items - 258,00 kr
    258,00 kr
    1 * 150 Items
       258,00 kr
    Specifications:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4831
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,06 mm
    Finger tykkelse
    0,09 mm
    Håndflade tykkelse
    0,08 mm
    Trækstyrke
    42 / 38 MPa
    Ultimativ forlængelse
    650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
    Antistatisk
    +
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
      Reduktion af affald
  • S
    grå
    240 mm
    150/box
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 150 Items
    1 * 150 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 150 Items
       267,00 kr
    Specifications:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4832
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,06 mm
    Finger tykkelse
    0,09 mm
    Håndflade tykkelse
    0,08 mm
    Trækstyrke
    42 / 38 MPa
    Ultimativ forlængelse
    650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
    Antistatisk
    +
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
      Reduktion af affald
  • M
    grå
    240 mm
    150/box
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 150 Items
    1 * 150 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 150 Items
       267,00 kr
    Specifications:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4833
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,06 mm
    Finger tykkelse
    0,09 mm
    Håndflade tykkelse
    0,08 mm
    Trækstyrke
    42 / 38 MPa
    Ultimativ forlængelse
    650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
    Antistatisk
    +
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
      Reduktion af affald
  • L
    grå
    250 mm
    150/box
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 150 Items
    1 * 150 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 150 Items
       267,00 kr
    Specifications:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4834
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,06 mm
    Finger tykkelse
    0,09 mm
    Håndflade tykkelse
    0,08 mm
    Trækstyrke
    42 / 38 MPa
    Ultimativ forlængelse
    650 % (før ældning), 550 % (efter accelereret ældning)
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
    Antistatisk
    +
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
      Reduktion af affald